Learn More
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Sinonimo | 1-methyl-1h-indole-7-carboxylic acid, 1-methyl-7-indolecarboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-7-indolecarboxylicacid, 1h-indole-7-carboxylicacid,1-methyl, 1h-indole-7-carboxylic acid, 1-methyl |
Peso formulazione | 175.19 |
Percent Purity | 97% |