Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10023113
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal Drum
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99%, C5H9NO, CAS Number-872-50-4, 1-methyl-2-pyrrolidinone, 1-methyl-2-pyrrolidone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidinone, n-methylpyrrolidone, 2.5L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-50-4
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.133
Numero MDL MFCD00003193
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC Name 1-methylpyrrolidin-2-one
SMILES CN1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto di fusione -24.0°C
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 202.0°C
Quantità 25 L
Punto d'infiammabilità 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Metal Drum
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.4690 to 1.4710
Intervallo percentuale saggio 99%
Gravità specifica 1.03
Pressione del vapore Vapor Pressure: 0.7mbar at 25°C
Viscosità 1.67 mPa.s (20°C)
Beilstein 21, 237
Acqua 0.05% max. (K.F.)
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Indice di Merck 15, 6190
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Peso formulazione 99.13
Percent Purity 99%
Grado Extra Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.