Learn More
1-Methylimidazole, 99%
Codice prodotto. 10078531 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
500g
5kg
Codice prodotto. 10078531
Marca: Thermo Scientific Acros 126990050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 616-47-7 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-47-7
Formula molecolare C4H6N2
Molecular Weight (g/mol) 82.11
Numero MDL MFCD00005292
InChI Key MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazole
PubChem CID 1390
ChEBI CHEBI:113454
IUPAC Name 1-methylimidazole
SMILES CN1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylimidazole
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -2.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 198.0°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Indice di rifrazione 1.4955 to 1.4975
Quantità 5 kg
Beilstein 23, 46
Fieser 05,447
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility in water: 145g/L (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 82.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methylimidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.