Learn More
Wheaton™ 1 mL Graduated LDPE Pasteur Pipette
Codice prodotto. 16464999
Click to view available options
Tipo di imballaggio:
10/Pk
20/Pk
Bulk Bag
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 3000
pezzi 500
Codice prodotto. 16464999
Marca: Wheaton™ 711117S/10
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pasteur pipette for simple and safe liquid measurement and transfer.
  • For liquid transfer
  • Designed to ensure safe sample transfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 3.5 mL
Calibrato No
Certificazione/Conformità CE Marked
Diametro (sistema metrico) esterno 4.5 mm
Dimensioni (L x P) 150 x 4.5 mm
Materiale LDPE
Sterilità Sterile
Gocce/mL 43.5 μL
Graduato
Graduation Type Molded
Stile della parte superiore Bulb
Tipo di imballaggio 10/Pk
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm