Learn More
1-Nonanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758575
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
143-08-8
C9H20O
144.26
MFCD00002990
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
8914
CHEBI:35986
nonan-1-ol
CCCCCCCCCO
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
143-08-8
C9H20O
144.26
MFCD00002990
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
8914
CHEBI:35986
nonan-1-ol
CCCCCCCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Nonanol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -5.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8270g/mL
Punti di ebollizione 213.0°C to 215.0°C
Punto d'infiammabilità 74°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)8OH
Indice di rifrazione 1.4324 to 1.4344
Quantità 100 mL
Numero UN 3082
Beilstein 01, 423
Indice di Merck 15, 6766
Gravità specifica 0.827
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/L (20°C)
Peso formulazione 144.26
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Nonanol
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consejos de prudencia
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.