Learn More
1-Octyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. p-7021954
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11421848
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14501.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4430-45-9 | C9H17NS | 171.30 g/mol
1-Octyl isothiocyanate can be used to produce 1-(6-methyl-quinolin-2-yl)-3-octyl-thiourea. It is used as intermediates in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Octyl isothiocyanate can be used to produce 1-(6-methyl-quinolin-2-yl)-3-octyl-thiourea. It is used as intermediates in pharmaceutical industry.
Solubility
It hydrolyzes in water.
Notes
It is moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents, alcohols and amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4430-45-9
Formula molecolare C9H17NS
Molecular Weight (g/mol) 171.30
Numero MDL MFCD00041139
InChI Key YEZHGQZHWKJPCM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo octyl isothiocyanate, n-octyl isothiocyanate, octylisothiocyanate, 1-octyl isothiocyanate, octanisothiocyanate, 1-isothiocyanatooctan, octane, 1-isothiocyanato, isothiocyanic acid, octyl ester, n-octylisothiocyanate, acmc-1ajcy
PubChem CID 78161
IUPAC Name 1-isothiocyanatooctane
SMILES CCCCCCCCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octyl isothiocyanate
Densità 0.88
Punti di ebollizione 124°C to 126°C (7 mmHg)
Punto d'infiammabilità 69°C (156°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.49
Quantità 5 g
Numero UN UN2922
Beilstein 1760783
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità It hydrolyzes in water.
Peso formulazione 171.31
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octyl isothiocyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Octyl isothiocyanate