Learn More
1-Pentanesulfonic acid sodium salt, monohydrate; 99.9%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Marca: MP Biomedicals 0215181380
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate | |
Crystalline Powder | |
White | |
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M | |
sodium pentane-1-sulfonate |
Store at Room Temperature. | |
100 g | |
C5H11NaO3S | |
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O | |
174.19 |