Learn More
1-Pentanol, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10752581
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-41-0
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
InChI Key AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
IUPAC Name pentan-1-ol
SMILES CCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pentanol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -78.0°C
Densità 0.8110g/mL
Punti di ebollizione 137.0°C to 139.0°C
Punto d'infiammabilità 49°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)4OH
Indice di rifrazione 1.4083 to 1.4103
Quantità 1 L
Beilstein 01, 383
Indice di Merck 15, 7230
Gravità specifica 0.811
Informazioni di solubilità Solubility in water: 22g/L (22°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene and ether, soluble in most organic solvents
Viscosità 4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Pentanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.