Learn More
1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in ethyl acetate, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride |
| CAS | 68957-94-8, 141-78-6 |
| Colore | Yellow |
| Densità | 1.0690g/mL |
| Punti di ebollizione | 77.2°C |
| Punto d'infiammabilità | −5°C |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Formula molecolare | C9H21O6P3 |
| Numero MDL | MFCD00006583 |
| Quantità | 100 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in ethyl acetate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.