Learn More
1-Propanol, purum, Honeywell
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
20 kg
160 kg
Dimensione della confezione:
160kg
1L
2.50L
20kg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Propanol |
| Densità | 0.804g/mL at 25°C |
| Quantità | 20 kg |
| Limite di esplosione | 0.137 |
| Punto d'infiammabilità | 22°C (71.6°F) |
| Punto di combustione | 700°F |
| Formula lineare | CH3CH2CH2OH |
| Pressione del vapore | 10mmHg (147°C), 14.9mmHg (20°C) |
| Numero UN | 1274 |
| Beilstein | 1098242 |
| Vedi altri risultati |