Learn More
1-(Trifluoroacetyl)imidazole, 98+%
Codice prodotto. 11312675
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11312675
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00135.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1546-79-8 | C5H3F3N2O | 164.087 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1546-79-8
Formula molecolare C5H3F3N2O
Molecular Weight (g/mol) 164.087
Numero MDL MFCD00014501
InChI Key SINBGNJPYWNUQI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-trifluoroacetyl imidazole, n-trifluoroacetylimidazole, 1-trifluoroacetyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-trifluoroacetyl, unii-8c6041ow3i, tfai, 2,2,2-trifluoro-1-1h-imidazol-1-yl ethanone, n-trifluoroacetyl imidazole, 2,2,2-trifluoro-1-imidazol-1-yl ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-1h-imidazol-1-yl ethan-1-one
PubChem CID 73767
IUPAC Name 2,2,2-trifluoro-1-imidazol-1-ylethanone
SMILES C1=CN(C=N1)C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Trifluoroacetyl)imidazole
Densità 1.441
Punti di ebollizione 45°C to 46°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità 45°C (113°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.424
Quantità 50 g
Numero UN UN1993
Beilstein 608904
Sensibilità Moisture sensitive; May form a precipitate
Peso formulazione 164.09
Percent Purity ≥98%