Learn More
Masterflex™ Rubinetto d'arresto a 1 via
Codice prodotto. 11722683
Click to view available options
Connectors:
Luer
Luer Slip, maschio
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11722683
Marca: Masterflex™ 3060000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Regulate flow without any leaking using these fittings. Cole-Parmer™ Stopcocks with Luer Connections are available with either a male luer lock or a male luer slip.
  • Handle rotates 90°
  • PC body and HDPE stem
Specifica
Tipo Rubinetto d’arresto
Materiale Policarbonato e HDPE, HDPE
Plug Material Polycarbonate and HDPE
Outlet Port Male Luer Lock or A Male Luer Slip
Connectors Luer