Learn More
Wheaton™ 10 μL Inoculation Loop
Codice prodotto. 16415009
Click to view available options
Size:
Short
Standard
Dimensione della confezione:
pezzi 500
pezzi 6000
Codice prodotto. 16415009
Marca: Wheaton™ 711300
Inoculation Loop for delivering a known volume of fluid sample to enable accurate microbiological analysis
  • For dispersing samples on agar surface
  • Meet quantitative standards for management of microbiological samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Lunghezza (sistema metrico) 199 mm
Materiale ABS
Sterilità Sterile
Size Short
Colore Blue
Quantità 6000
Tipo di imballaggio Packaged in peel pouch