Learn More
Wheaton™ 10 μL Inoculation Loop
Click to view available options
Size:
Short
Standard
Dimensione della confezione:
pezzi 500
pezzi 6000
Descrizione
- For dispersing samples on agar surface
- Meet quantitative standards for management of microbiological samples
Specifica
Specifica
| Monouso | Single-use |
| Lunghezza (sistema metrico) | 199 mm |
| Materiale | ABS |
| Sterilità | Sterile |
| Size | Short |
| Colore | Blue |
| Quantità | 6000 |
| Tipo di imballaggio | Packaged in peel pouch |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |