Learn More
Greiner Bio-One 10 mL Sterile Serological Pipets
Drip-free pipetting design with high optical clarity and maximum accuracy.
114.00€ - 391.00€
Specifica
Materiale | Polystyrene |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Graduato | Yes |
Graduazioni | 1/10 |
Volume (sistema metrico) | 10 mL |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10119860
|
Greiner Bio-One
607107 |
Bulk |
391.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10043353
|
Greiner Bio-One
607160 |
Individually Wrapped in plastic/plastic packaging |
114.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 05-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- High-grade polystyrene
- Clear, easily legible graduation
- Colored vertical stripe for ease in reading the volume
- With synthetic fibrous filter material for protection against
Specifica
Polystyrene | |
Yes | |
10 mL |
Sterile | |
1/10 | |
Serological Pipet |