Learn More
Linker Industrietechnik™ Setacci in acciaio inox
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have an internal height of 45 mm and diameter of 100 mm.
Marca: Linker Industrietechnik™ 551.040.200-034
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rack in acciaio inox con altezza interna di 45 mm
- Diametro: 100 mm
- Superficie esterna del setaccio per analisi in acciaio inox
- Saldatura leggera
- Numero di identificazione e certificato di conformità
- Resistente fino a temperature di 170 °C
Specifica
1 ciascuno | |
Acciaio inox | |
Setacci per test | |
Acciaio inox |
100 mm | |
180 μm | |
Conformità 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1. Intervallo principale in base a ISO 565 (aperture maglie). | |
45 mm |