Learn More
Thermo Scientific™ 100% Graphite Ferrules
Composed of a soft material that is porous to oxygen, making them suitable for most applications except GC/MS interface connections
Marca:  Thermo Scientific™ 29033405
Codice prodotto. 10659665
  • 48.91€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Easy-to-use
  • Form a soft grip with the column and provide a stable seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.25 in. O.D.
For Varian, Perkin-Elmer