missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ 100% Knit White Cut-Resistant Gloves
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Specifica
Specifica
Coating Material | Polyurethane |
Colore | Gray |
Materiale | Knit |
Product Type | Cut-resistant Gloves |
Size | 9 |
Tipo di imballaggio | Individual Bags |
Tipo di palmo | Coated |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto