Learn More
Bel-Art™ Scatole per stoccaggio a 100 posti Scienceware™
I contenitori per la conservazione in polipropilene a 100 posti permettono la conservazione compatta e sicura di fiale criogeniche e provette da 0.5, 1.5 e 2.0 ml. A differenza di quelli di cartone, questi contenitori non si rompono se esposti all'umidità o in caso di uso intenso.
61.60€ - 82.70€
Specifica
Materiale | Polipropilene |
---|---|
Forma | Pozzetti quadrati |
Da utilizzare con (applicazione) | Per provette e fiale criogeniche da 0.5, 1.5 e 2.0 ml |
Capacità | Provette e fiale criogeniche da 100 x 0.5, 1.5 e 2 ml |
N. di comparti | 100 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15446343
|
Bel-Art™
F18851-0016 |
Assortiti |
82.70€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15540082
|
Bel-Art™
F18851-0012 |
Blu | N/A | ||||||
15550082
|
Bel-Art™
F18851-0013 |
Verde | N/A | ||||||
15560082
|
Bel-Art™
F18851-0014 |
Arancione | N/A | ||||||
15570082
|
Bel-Art™
F18851-0015 |
Viola | N/A | ||||||
15580082
|
Bel-Art™
F18851-0017 |
Nero | N/A | ||||||
15530082
|
Bel-Art™
F18851-0011 |
naturale | N/A | ||||||
Descrizione
- Ideale per l'organizzazione su banco, nel congelatore o durante il trasporto
- Utilizzo possibile a temperature da -80 °C a +121 °C (da 112 °F a +249 °F)
- Cinque scelte di colore consentono di ordinare e organizzare visivamente campioni di diversi tipi
- I coperchi incernierati con linguetta a scatto si aprono facilmente e si chiudono in modo sicuro; il colore trasparente traslucido consente sempre di vedere l'interno
- Le scatole nere opache sono ideali per campioni fotosensibili
- Ciascuna posizione nella scatola è contrassegnata da una griglia alfanumerica
- Elementi “antiscivolo” sagomati sul fondo e nel coperchio garantiscono un impilamento sicuro
- Fondo della scatola trasparente per l'ispezione visiva
- Coperchio disponibile in quattro colori fluorescenti, colore naturale o in una confezione di colori assortiti
Order Info
Rack per congelatori disponibili separatamente.
Specifica
Polipropilene | |
Per provette e fiale criogeniche da 0.5, 1.5 e 2.0 ml | |
100 | |
Contenitore per la conservazione criogenica in congelatore | |
154 x 143 x 56 mm | |
143 mm |
Pozzetti quadrati | |
Provette e fiale criogeniche da 100 x 0.5, 1.5 e 2 ml | |
100 | |
5/Pk. | |
154 mm | |
56 mm |