Learn More
Justrite™ 100% Recycled Polyethylene Ramp for Square EcoPolyBlend™ Spill Control Pallet
Click to view available options
Materiale:
Recycled Polyethylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Ramp for 4-drum square pallets clips securely onto pallet and offers convenience when loading and unloading heavy drums.
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Materiale | Recycled Polyethylene |
| Dimensioni (L x P x A) | 33 x 10.25 x 49 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 49 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 10.25 in. |
| Profondità (sistema imperiale) | 33 in. |