Learn More
Eppendorf™ Piastre DeepWell per PCR da 96 pozzetti in polipropilene da 1000 μl
Per velocizzare i processi manuali e automatizzati grazie alle piastre in polipropilene da 96 pozzetti. Piastre Eppendorf™ in polipropilene Deep Well PCR 1000μL da 96pozzetti per pipettaggi rapidi senza schizzi, agitazione impeccabile e centrifugazione ad alta velocità.
186.79€ - 650.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Materiale | Polypropylene |
No. of Wells | 96 |
Total Volume (Metric) Well | 1000 μl |
Codice del prodotto | Marca | Colore | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10453692
|
Eppendorf™
0030501233 |
Verde | 5 sacchetti da 4 |
186.79€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10398992
|
Eppendorf™
0030501217 |
Yellow | 20 |
186.79€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10440134
|
Eppendorf™
0030505204 |
Bianco | 80 |
650.00€
pezzi 80 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Queste piastre in polipropilene combinano un nuovo design del pozzetto con un sistema di codifica a colori sofisticato, per facilitarne la lettura e l'orientamento
- Soddisfano tutte le attuali linee guida SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 ed EN 13485
- Recovermax - pozzetto con fondo sferico concavo con bordi lisci
- Optitrack - piastre con telaio colorato con etichettatura alfanumerica
- Elevata resistenza chimica.
- G-safe - massima stabilità di centrifugazione
- LoBind - senza rivestimento superficiale, ad esempio in silicone
- Esenti da DNA, DNasi, RNasi e inibitori della PCR (PCR* clean)
- LoBind Protein - perdita minima di proteine (inferiore al 3% di BSA 1 μg/ml)
- LoBind DNA - perdita inferiore all’1% di DNA/RNA a basse concentrazioni e in condizioni critiche (concentrazione salina elevata, frammenti di DNA corti)
- Autoclavabili
- Disponibili opzionalmente con codice a barre
Specifica
Standard | |
Polypropylene | |
1000 μl |
8 x 12 | |
96 |