Learn More
KGW Isotherm™ Vasi di Dewar in metallo blu
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
300 mL
1000 ml
1500 mL
2000 ml
Include:
No side grip
With side grip
Altezza interno (sistema metrico):
190mm
290 mm
240mm
245mm
290mm
340mm
Diametro (sistema metrico) interno:
47 mm
77 mm
90 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Easy handling
- Cooling of small samples
- Fully silvered as standard
- Flexible applications in laboratory
- Available with or without side grip
Specifica
Specifica
| Tipo di coperchio | Spring Clips |
| Colore | Blue |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 72mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cooling of small samples, storage of liquid nitrogen, dry ice, other coolants and as insulating flask |
| Altezza interno (sistema metrico) | 190mm |
| Altezza (sistema metrico) | 240mm |
| Include | No side grip |
| Capacità (sistema metrico) | 300 mL |
| Diametro (sistema metrico) interno | 47 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |