Learn More
KGW Isotherm™ Vasi di Dewar in metallo blu
Codice prodotto. 10433501
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
300 mL
1000 ml
1500 mL
2000 ml
Include:
No side grip
With side grip
Altezza interno (sistema metrico):
190mm
290 mm
240mm
245mm
290mm
340mm
Diametro (sistema metrico) interno:
47 mm
77 mm
90 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10433501
Marca: KGW Isotherm™ 10211
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For the storage and insulation of temperature-sensitive goods such as dry ice, liquid nitrogen and other coolants. KGW Isotherm™ Dewar Cylindrical Insulated Flasks feature a robust design made from borosilicate glass 3.3.
  • Easy handling
  • Cooling of small samples
  • Fully silvered as standard
  • Flexible applications in laboratory
  • Available with or without side grip
Specifica
Colore Blue
Diametro (sistema metrico) esterno 95 mm
Da utilizzare con (applicazione) Raffreddamento di campioni di dimensioni ridotte, Conservazione: azoto liquido (LN2), ghiaccio secco (CO2), altri refrigeranti
Altezza interno (sistema metrico) 290 mm
Altezza (sistema metrico) 290mm
Include No side grip
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Diametro (sistema metrico) interno 77 mm
Materiale Borosilicate Glass