Learn More
KGW Isotherm™ Vasi di Dewar in metallo blu
Codice prodotto. 10558672
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
300 mL
1000 ml
1500 mL
2000 ml
Include:
No side grip
With side grip
Altezza interno (sistema metrico):
190mm
290 mm
240mm
245mm
290mm
340mm
Diametro (sistema metrico) interno:
47 mm
77 mm
90 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10558672
Marca: KGW Isotherm™ 10610
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the storage and insulation of temperature-sensitive goods such as dry ice, liquid nitrogen and other coolants. KGW Isotherm™ Dewar Cylindrical Insulated Flasks feature a robust design made from borosilicate glass 3.3.
  • Easy handling
  • Cooling of small samples
  • Fully silvered as standard
  • Flexible applications in laboratory
  • Available with or without side grip
Specifica
Colore Blue
Diametro (sistema metrico) esterno 115mm
Da utilizzare con (applicazione) Cooling of small samples, storage of liquid nitrogen, dry ice, other coolants and as insulating flask
Altezza interno (sistema metrico) 245mm
Altezza (sistema metrico) 300mm
Include With side grip
Capacità (sistema metrico) 1500 mL
Diametro (sistema metrico) interno 90 mm
Materiale Borosilicate Glass