Learn More
KGW Isotherm™ Vasi di Dewar in metallo blu
Codice prodotto. 10740412
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
300 mL
1000 ml
1500 mL
2000 ml
Include:
No side grip
With side grip
Altezza interno (sistema metrico):
190mm
290 mm
240mm
245mm
290mm
340mm
Diametro (sistema metrico) interno:
47 mm
77 mm
90 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10740412
Marca: KGW Isotherm™ 10218
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the storage and insulation of temperature-sensitive goods such as dry ice, liquid nitrogen and other coolants. KGW Isotherm™ Dewar Cylindrical Insulated Flasks feature a robust design made from borosilicate glass 3.3.
  • Easy handling
  • Cooling of small samples
  • Fully silvered as standard
  • Flexible applications in laboratory
  • Available with or without side grip
Specifica
Colore Blue
Diametro (sistema metrico) esterno 120 mm
Da utilizzare con (applicazione) Cooling of small samples, Storage: liquid nitrogen ( LN2 ), dry ice ( CO2 )other coolants
Altezza interno (sistema metrico) 290mm
Altezza (sistema metrico) 345mm
Include No side grip
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Diametro (sistema metrico) interno 100 mm
Materiale Vetro borosilicato