Learn More
Thermo Scientific™ 1000mL Polypropylene Bottle
Click to view available options
Descrizione:
1000mL Polypropylene Bottle
Descrizione
Combine 1000mL polypropylene bottles with Thermo Scientific TX-1000 or BIOFlex HC rotors for a complete system and maximize your lab's throughput.
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 33.81 oz. |
Descrizione | 1000mL Polypropylene Bottle |
Materiale | Polypropylene |
Product Type | Centrifuge Bottle |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | TX-1000, BIOFlex HC rotors |
Materiale chiusura | Polypropylene |