missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aluminum, Al/Zn/Mg/Cu, AA 7075, A97075, 100g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Descrizione
Aluminum, Al/Zn/Mg/Cu, AA 7075, A97075, 100g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Beryllium/Zirconium/Tin/Vanadium/Bismuth/Lead/Gallium/Nickel/Manganese/Titanium/Silicon/Chromium/Iron/Copper/Magnesium/Zinc/Boron/Aluminium/Phosphorus/Calcium |
| CAS | 7429-90-5 |
| Quantità | 100 g |
| Forma | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Beryllium 0.004 %/Zirconium 0.006 %/Tin 0.018 %/Vanadium 0.02 %/Bismuth 0.021 %/Lead 0.021 %/Gallium 0.029 %/Nickel 0.03 %/Manganese 0.045 %/Titanium 0.094 %/Silicon 0.17 %/Chromium 0.208 %/Iron 0.87 %/Copper 1.73 %/Magnesium 2.75 %/Zinc 5.764 %/Boron (0.002) %/Aluminium (88.21) %/Phosphorus [0.001] %/Calcium [0.008] % |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto