missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorate Standard: ClO3- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
Chlorate Standard: ClO3- @ 1000 μg/mL in H2O
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chloride |
| CAS | 16887-00-6 |
| Metodi | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Nomi componenti o analita | Chloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Cl- |
| Sinonimo | Cl− |
| SMILES | [Cl-] |
| IUPAC Name | Chloride |
| Solvent or Matrix | Water |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto