Learn More
ICH/USP Oral Target Elements Standard B: Ni @ 200; Ag, Se @ 150; V @ 100; Co @ 50; Tl @ 8 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
ICH/USP Oral Target Elements Standard B: Ni @ 200; Ag, Se @ 150; V @ 100; Co @ 50; Tl @ 8 μg/mL in 2% HNO3
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thallium/Cobalt/Vanadium/Selenium/Silver/Nickel |
| CAS | 7440-28-0, 7440-48-4, 7440-62-2, 7782-49-2, 7440-22-4, 7440-02-0 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Thallium/Cobalt/Vanadium/Selenium/Silver/Nickel |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Quantità | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Thallium 8 μg/mL/Cobalt 50 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Selenium 150 μg/mL/Silver 150 μg/mL/Nickel 200 μg/mL |