missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molybdenum Standard: Mo @ 1000 μg/mL in NH4OH, VHG™

Codice prodotto. 17950676
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
50mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17950676

Marca: VHG Labs VHGPMOZ100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Molybdenum Standard: Mo @ 1000 μg/mL in NH4OH
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Molybdenum
CAS 7439-98-7
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Molybdenum
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Mo
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Molybdenum, 3N5, Amperit 105.054, Amperit 106.2, MChVL, Metco 63, Molybdenum element, NSC 600660, NSC 600661, NSC 600665, NSC 603570, NSC 603571, NSC 603572, SGC 15, TMO 10, TMO 30, TMO 50, TMOIO, TsM1, Molybdaen, Molybdän
InChI Formula InChI=1S/Mo
SMILES [Mo]
IUPAC Name Molybdenum
Solvent or Matrix Ammonium Hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 95.95
Quantità 100 mL
Peso formulazione 97.9054 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato