Learn More
Hellma™ Suprasil™ Quartz 104B Semi-Micro Cell Cuvettes
Codice prodotto. 10495051
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.4 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10495051
Marca: Hellma™ 104B1040
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Suprasil™ Quartz 104B Semi-Micro Cell Cuvettes are supplied with a PTFE lid.
  • Sold in pairs
  • Very chemically resistant
  • Maintains shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C
  • 80% transmission from 320 to 2500nm
Specifica
Tipo Semi-micro Cell
Capacità (sistema metrico) 1.4 mL
Materiale Quartz Suprasil
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 4mm
Quantità 1Each
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm