Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclavable Stopper Bags
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclavable Stopper Bags are breathable, and provide an effective bacterial barrier
2595.00€ - 4805.00€
Specifica
Descrizione | 1073B Tyvek™ |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance (COC) |
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17758487
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS1212 |
12 x 12 in. |
2595.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17778487
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS1219 |
12 x 19 in. |
3215.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17758497
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS1920 |
19 x 20 in. |
4200.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17778497
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS2026 |
20 x 26 in. |
4805.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made from DuPont Tyvek and a polyethylene/HDPE film
- This combination of materials yields superior seal strength for stoppers, seals, and other critical components, or equipment parts
- These autoclavable bags are lint-free, moisture resistant, puncture resistant, and extremely tough
- Tyvek™ side offers high breathability while providing an effective bacterial barrier
- Clear film side offers excellent clarity combined with strength and durability
- Can be used in gas or steam sterilizers; and can also be irradiated
- Bags should be heat sealed closed, using a validate-able impulse, or continuous band sealer
Specifica
1073B Tyvek™ | |
Certificate of Conformance (COC) | |
Steam Sterilization | |
500/Pk. |
Autoclavable | |
White | |
HDPE |