Learn More
Thermo Scientific™ 10mm Assembled Clear Autosampler Vial Kits
Codice prodotto. 12453608
Click to view available options
Marking Spot:
No
Colore chiusura:
Black
Light Blue
White
Setto:
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone, Shimadzu
Red PTFE/White Silicone
White virgin PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12453608
Marca: Thermo Scientific™ C4010017W
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. It includes 100 clear vials pre-assembled with 100 screw thread caps and septa.
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination. Each Thermo Scientific™ National™ 10mm Clear Vial Convenience kits has 100 clear glass vials assembled with 100 screw thread caps and septa. They are packaged in convenient vial trays with clear covers or in economical polybags.
  • Assembled kits include 100 vials with pre-attached caps and septa
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers or in polybags
  • Vial trays are stackable for easy storage
  • Vial trays hold vials upright for easy filling and maintaining sample order
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Light Blue
Descrizione Clear Glass I-D; Light Blue Cap; PTFE/Silicone septum
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Clear
Materiale Glass, PTFE, Silicone
Pre-intagliato No
Volume (sistema metrico) 2 mL
Setto PTFE/Silicone
Include Vial: C4010-1W, Closure: C4010-60A
N. per confezione 100
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap, Open Top
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Tipo Assembled Screw Vial Convenience Kit in Polybag
Dimensione chiusura 10-425
Marking Spot
Septa Size (Metric) 10-425 mm
Diametro (sistema metrico) foro 8.5 mm