Learn More
Thermo Scientific™ 10 mm HPLC and GC Vial Septa
Codice prodotto. 10256613
Click to view available options
Colore:
Blue, White
Red, White
White
Setto:
Blue
Red
Silicone/PTFE
Virgin PTFE
Spessore (sistema metrico):
0.25 mm
1.3 mm
1.5 mm
Durezza:
45 °shore
45 Shore
50 °shore
53 °shore
55 °shore
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 10256613
Marca: Thermo Scientific™ C401010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ National Target 10mm Septa are designed for use with 10-425 threaded caps.
Choose Thermo Scientific 10 mm Septa for use with 10-425 Threaded Capsof Silicone/PTFE to suit a variety of HPLC and GC applications.
  • Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septum for 10-425 Screw Caps
Colore White
Materiale PTFE
Setto Virgin PTFE
Durezza 53 °shore
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 0.25 mm
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Tipo Septa
Dimensione chiusura 10-425
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10 to 425 Threaded Cap