Learn More
Thermo Scientific™ 10 mm HPLC and GC Vial Septa
Descrizione
Choose Thermo Scientific 10 mm Septa for use with 10-425 Threaded Capsof Silicone/PTFE to suit a variety of HPLC and GC applications.
- Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Septum for 10-425 Screw Caps |
| Colore | Blue, White |
| Materiale | PTFE, Silicone |
| Pre-intagliato | Yes |
| Setto | Blue |
| Durezza | 55 °shore |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |
| Certificazione/Conformità | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
| Tipo | Septa |
| Vedi altri risultati |