Learn More
Thermo Scientific™ Kit flaconcini filettati trasparenti da 10 mm certificati, flaconcini in vetro trasparente da 2 ml, con tappo legato in PTFE/silicone
Codice prodotto. 11901553
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11901553
Marca: Thermo Scientific™ CERT401091
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
These Thermo Scientific™ National™ 10mm vials are 2mL, 12x32mm with 10-425 thread finish. They are manufactured from high-quality glass and fit a variety of autosamplers.
These Thermo Scientific™ National™ 10mm Wide Opening Screw Thread Vials and Inserts are manufactured from clear, (Type 1 Class A) glass and have a 10-425 thread finish. The wide neck opening design allows easy filling requires micro-Inserts with a diameter of 6mm.
  • Get maximum sample extraction without need for separate inserts
  • Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Choose the best insert for your sample needs
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
  • Precision point insert minimizes residual sample loss
Autosampler compatibility*
  • Jasco
  • PerkinElmer
  • Shimadzu
  • Varian
  • Waters
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Flacone certificato in vetro trasparente da 2 ml, filettatura 10-425
Colore Trasparente
Materiale Vetro, PTFE, Silicone
Volume (sistema metrico) 2 ml
Setto PTFE/Silicone
N. per confezione 100
Product Line LC-GC CERT
Materiale chiusura Legata in PTFE/silicone
Tipo di chiusura Tappo a vite
Dimensione chiusura 9-425 mm
Marking Spot No