Learn More
Thermo Scientific™ 10mm Clear Glass Wide Opening Screw Thread Vials
Codice prodotto. p-6062114
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
450 μL
1.5 mL
2.0 ml
Marking Spot:
No
Tipo di inserto:
150μL Reservoir
350μL Fused Insert
None
Materiale:
Glass
Silanized Glass
Vetro
Dimensione della confezione:
100 PCS
pezzi 100
Codice prodotto. 10171962
Marca: Thermo Scientific™ C40101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Choose from these wide opening screw thread vials that are manufactured from clear, (Type 1 Class A) glass and have a 10-425 thread finish.
Choose from these Thermo Scientific™ 10mm Clear Glass Wide Opening Screw Thread Vials that are manufactured from clear, (Type 1 Class A) glass and have a 10-425 thread finish.
Choose the right vial for your needs
  • Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
  • Identify sample and volume using the graduated, write-on patch provided on certain vials
  • Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Choose the best insert for your sample needs
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
  • Precision point inserts minimize residual sample loss
Autosampler compatibility*
Jasco™
PerkinElmer™
Shimadzu™
Varian™
Waters™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) apertura 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 2.0 ml
Tipo di inserto None
Volume (sistema metrico) residuo <170 μl
Stile della base Fondo piatto
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100
Tipo Screw Thread Vial
Dimensione chiusura 10-425 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 1.5 mL