Learn More
Thermo Scientific™ 10mm Plastic Screw Thread Autosampler Vials
Codice prodotto. p-6062315
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
600 μL
750 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10122388
Marca: Thermo Scientific™ C401011
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Choose from these chemically inert 10mm polypropylene vials that are suitable for most chromatography applications.
Choose from this selection of chemically inert polypropylene vials that are suitable for most chromatography applications. These 10mm plastic screw thread vials provide an economical alternative to glass for some applications. They are manufactured from high-quality, GC-tested polypropylene material and feature a 10-425 finish. Where levels of inorganic ions have to be kept to an absolute minimum the use of plastics may be preferred to the more conventional glass vials. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Precision formed tips are designed to aid sample recovery for limited-volume applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 600µL Virgin Polypropylene MicroVial, Tapered Tip
Diametro (sistema metrico) apertura 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 600 μL
Tipo di inserto Fused Insert
Volume (sistema metrico) residuo <6 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 600 μL
Stile della base Conical
Volume (sistema metrico) totale 600 μL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100
Tipo Screw Thread Vial
Dimensione chiusura 10-425
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 400μL