Learn More
Thermo Scientific™ 10mm Wide Opening Amber Glass Screw Thread Vials
Codice prodotto. 12413648
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
450 μL
2.0 mL
Materiale:
Amber Glass
Amber Glass, Glass
Silanized Amber Glass
Marking Spot:
No
Tipo di inserto:
350μL Fused Insert
None
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12413648
Marca: Thermo Scientific™ C40102W
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Select from these high-quality amber glass vials designed to fit a variety of autosamplers.
Select from these high-quality amber glass vials designed to fit a variety of autosamplers. Manufactured from superior quality 51A amber (Type 1, Class B) glass, Thermo Scientific™ 10mm Wide Opening Screw Thread Vials are have a 10-425 thread finish.
Choose the right vial for your needs 
  • Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
  • Identify sample and volume using the graduated, write-on patch provided on certain vials
  • Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Choose the best insert for your sample needs
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
  • Precision point inserts minimize residual sample loss
Autosampler compatibility*
Jasco™
PerkinElmer™
Shimadzu™
Varian™
Waters™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Amber Glass; ID patch; 2mL
Diametro (sistema metrico) apertura 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Amber Glass
Volume (sistema metrico) 2.0 mL
Tipo di inserto None
Volume (sistema metrico) residuo <170μL
Stile della base Fondo piatto
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100
Tipo Screw Thread Vial
Dimensione chiusura 10-425
Marking Spot
Volume (Metric) Usable 1.5 mL