Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Glass Vial, Wide Opening, Silanized
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sì
Graduato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Graduato | No |
| Stile collo | Capsula |
| Tipo di imballaggio | CleanPack, scatola in polipropilene |
| Volume (sistema metrico) residuo | <100 μL |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 1.5 mL |
| Vedi altri risultati |