missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Draeger Safety 112 L Test Gases

Draeger Safety Calibration and test gas mixture consisting of 15 ppm H2S (hydrogen sulfide), 50 ppm CO (carbon monoxide), 2 vol.% CO2 (carbon dioxide), 2.5 vol.% CH4 (methane), 18 vol.% O2 ( Oxygen) in nitrogen in a disposable bottle made of aluminum.

Marca:  Draeger Safety 6812377

Codice prodotto. 15950931

  • 910.00€ / 1.60L

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Nominal volume: 1.6 L
  • Consisting of: 15 ppm H2S (hydrogen sulfide), 50 ppm CO (carbon monoxide), 2 vol.% CO2 (carbon dioxide), 2.5 vol.% CH4 (methane), 18 vol.% O2 ( Oxygen) in nitrogen in a disposable bottle made of aluminum
Specifica

Specifica

112 L
70 bar
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali