Learn More
Sartorius™ 11301 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters
11301 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to their symmetrical structure, and are compatible with aqueous solutions (pH 4 – 8), hydrocarbons, and several other organic solvents.
143.00€ - 695.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Punto di bolla | 0.3 bar |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Tipo di filtro | Membrane Filter |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10305051
|
Sartorius™
11301-100------N |
100 mm | 100 Pk. |
695.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10179800
|
Sartorius™
11301-100------G |
100 mm | 25 Pk. |
231.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 15-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10067960
|
Sartorius™
11301--25------N |
25 mm | 100 Pk. |
143.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10022371
|
Sartorius™
11301--37------N |
37 mm | 100 Pk. |
185.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10133751
|
Sartorius™
11301--70------G |
70 mm | 25 Pk. |
150.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 30-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- High, non-specific absorption
- Hydrophilic, with high flow rates
- Available in a range of pore sizes and diameters
- Ideal for several laboratory applications including particle retention, cell capture, cell retention, and cell filtration
Specifica
Autoclavable | |
White | |
Membrane Filter | |
Cellulose Nitrate | |
8 μm | |
750 mL/min./cm2/bar | |
5 mil | |
Membrane Filter |
0.3 bar | |
Single-use | |
Disc | |
Cellulose Nitrate | |
Non-sterile | |
For many general laboratory applications where a membrane with a high non-specific adsorption is suitable | |
130 μm |