Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Blue, Center hole, Assembled septum
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
Marca:  Fisherbrand™ 11 03 0303
130.15 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11894870
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • 11mm
  • aluminum Cap
  • Blue
  • Center hole
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Natural Rubber/Butyl/TEF
11 mm
GC, HPLC
1 mm
Red, Red-Orange, Transparent, Blue
Aluminum
100
Crimp Cap