Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Gold, Center hole, Assembled septum
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
Marca:  Fisherbrand™ 11 03 1624
279.02 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10793717
  • 313.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 11mm
  • aluminum Cap
  • Gold
  • Center hole
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silicone/PTFE
11 mm
GC, HPLC
1.3 mm
Red, White, Gold
Aluminum
100
Crimp Cap