Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Green, Center hole, Assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Green
Red, Red-Orange, Transparent, Green
Red, White, Green
Material (Liner):
Natural Rubber/Butyl/TEF
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Natural Rubber/Butyl/TEF |
| Colore | Red, Red-Orange, Transparent, Green |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Tipo | Crimp Cap |