Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Magnetic, Center hole, Assembled septum
Le chiusure a capsula in alluminio offrono una tenuta sicura resistente alle fuoriuscite.
488.00€ - 583.00€
Specifica
Material (Liner) | Silicone/PTFE |
---|---|
Colore | Red, White, Gold |
Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
Materiale | Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11834880
|
Fisherbrand™
11 03 0318 |
1.3 mm |
488.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11844880
|
Fisherbrand™
11 03 0332 |
1 mm |
583.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- 11mm
- Magnetic Cap
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Specifica
Silicone/PTFE | |
11 mm | |
GC, HPLC |
Red, White, Gold | |
Steel | |
Crimp Cap |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Magnetic, Center hole, Assembled septum