Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center Hole, Assembled Septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange
Black
Blue Transparent, White
Blue, White
Clear Lacquered
Cream, Red
Dark Blue, White
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
Rosso, Bianco
Rosso/arancione, Trasparente laccato
Rosso/arancione, Trasparente, Transparent
Silver, Red, Red-Orange, Transparent
White
Material (Liner):
Aluminum
Gomma naturale, TEF
Gomma rossa, PTFE
Natural Rubber/Butyl/TEF
Natural Rubber/TEF
PTFE Virginal
PTFE/Butyl
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Viton 1A
Spessore (sistema metrico):
0.06 mm
0.25 mm
1 mm
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Natural Rubber/Butyl/TEF |
| Colore | Silver, Red, Red-Orange, Transparent |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Tipo | Crimp Cap |
| Dimensione chiusura | 11 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 11 mm Crimp Top Vials |