Learn More
Fisherbrand™ Setto assemblato con capsula a crimpare 11 mm, argento, foro centrale
Le chiusure a capsula in alluminio offrono una tenuta sicura resistente alle fuoriuscite.
Marca: Fisherbrand™ 11 03 0885
335.35 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21972" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- 11mm
- aluminum
- Cap
- Clear
- Center hole
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Specifica
Silicone/PTFE | |
11 mm | |
GC, HPLC | |
1.3 mm |
Dark Blue, White | |
Aluminum | |
100 | |
Crimp Cap |