Learn More
Thermo Scientific™ Inserti per autocampionatore da 11 mm
Descrizione
Gli inserti per flaconcini per autocampionatore Thermo Scientific™ National da 11 mm sono in vetro o in polipropilene trasparente e sono disponibili in numerose configurazioni per l'impiego con applicazioni HPLC o GC. I volumi utilizzabili sono compresi tra 250 μl e 450 μl. L'impiego della plastica è preferibile al più convenzionale vetro se è assolutamente necessario tenere al minimo i livelli di ioni inorganici. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
Specifica
Specifica
| Descrizione | Plastic Vial Support Sleeve for 09-CTV Only |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Volume (sistema metrico) | 250 to 450 μL |
| Quantità | 100 |
| Tipo | Vial Support Sleeve |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 09-CTV Vial |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.