Learn More
Thermo Scientific™ 11mm Autosampler Snap-It Caps
Beskrivelse
I setti e i tappi a pressione per imboccatura larga da 11 mm Thermo Scientific™ non richiedono strumenti di crimpatura e decapsulamento. Sono facili da applicare e da rimuovere e perfettamente compatibili con tutte le fiale Snap-It. Grazie alle maggiori dimensioni, l'area aperta consente la penetrazione dell'ago nell'intera apertura della fiala. Questi tappi in polietilene chimicamente inerte sono indicati per la maggior parte delle applicazioni cromatografiche e costituiscono una scelta economica per applicazioni HPLC, GC e IC di routine, ma sono dotati di ridotte proprietà sigillanti e nessuna possibilità di essere risigillati. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Facilità di applicazione e rimozione
- Tenuta migliore per prevenire l'evaporazione del campione
Tekniske data
Tekniske data
| Colore (guarnizione) | White |
| Descrizione | 11mm Snap-It Cap, 6mm hole |
| Colore | Blu |
| Materiale | PTFE, Polyethylene |
| Setto | Virgin PTFE, 0.01 in. |
| Product Line | National Snap-It |
| Quantità | 100/Pk. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.25 mm |
| Tipo | Snap Cap |
| Dimensione chiusura | 11 mm |
| Vis mere |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.